Tisk…
Isophthalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
122650020 122650050 122655000
ACRO122650020EA 2650 CZK
ACRO122650020 ACRO122650050 ACRO122655000
Isophthalic acid 99%
Isophthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 119 - 121 °C (6 -rr)
Bod tání: 341…343 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002516
CAS číslo: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.0015 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Impurity ≤0.0025 % 3-Carboxy benzaldehyde