Tisk…
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
80010-100G 80010-1KG
SIAL80010-100GEA 942 CZK
SIAL80010-100G SIAL80010-1KG
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Kyselina ftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 315…317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002467
CAS číslo: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527