Kyselina ftalová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pathalic acid
A14450.0B
A14450.0I
A14450.30
A14450.0BEA
3210
CZK
A14450.0B
A14450.0I
A14450.30
Kyselina ftalová ≥99%
Kyselina ftalová
Purity: 99%
CAS No.: 88-99-3
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 168°(334°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 608199
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00002467
Vzorec:
C₈H₆O₄ MW: 166.13 Bod varu: 315…317 °C (1013 hPa) Bod tání: 205 °C (rozkl.) Hustota: 1.593 Bod vzplanutí: 168 °C (334 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002467 CAS číslo: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Merck Index: 12,07527 |