Kyselina ftalová ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 88-99-3
Molecular Formula: C6H4(COOH)2
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 168°(334°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.593
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 205° dec.
Beilstein Reference: 608199
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00002467
Vzorec:
C₈H₆O₄ Bod varu: 315…317 °C (1013 hPa) Hustota: 1,593 Bod vzplanutí: 168 °C (334 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002467 CAS číslo: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Merck Index: 14,7371 |