Tisk…
Thiosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T33200-100G T33200-500G T33200-5G
SIALT33200-100GEA 3070 CZK
SIALT33200-100G SIALT33200-500G SIALT33200-5G
Thiosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Thiosalicylic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Bod varu: 230 °C (0,02 mmHg)
Bod tání: 165…166 °C
Hustota: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004836
CAS číslo: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498