Tisk…
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25706.03 B25706.06 B25706.14
B25706.03EA 1370 CZK
B25706.03 B25706.06 B25706.14
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
4-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 13205-48-6 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2082809
Vzorec: C₈H₈O₂S
MW: 168.22
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002555
CAS číslo: 13205-48-6
EINECS: 236-171-5