3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27200.03
H27200.06
H27200.14
H27200.03EA
1510
CZK
H27200.03
H27200.06
H27200.14
3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
3-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 825-99-0
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD00156993
Vzorec:
C₈H₈O₂S MW: 168.22 Bod tání: 126…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156993 CAS číslo: 825-99-0 |