Tisk…
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 9410 CZK
A10379.14 A10379.06
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
2-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Vzorec: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029934
CAS číslo: 3724-10-5