Tisk…
Kyselina galová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7384-100G G7384-1KG G7384-250G
SIALG7384-100GEA 3630 CZK
SIALG7384-100G SIALG7384-1KG SIALG7384-250G
Kyselina galová, Sigma-Aldrich®
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Bod varu: 501 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251…252 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002510
CAS číslo: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366