3,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
alpha-Resorcylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
D110000-100G
D110000-1KG
SIALD110000-100GEA
1010
CZK
SIALD110000-100G
SIALD110000-1KG
3,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod tání: 236…238 °C Bod vzplanutí: >200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002512 CAS číslo: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |