2,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
M-Clarity™ quality level = MQ200
149357-100G
149357-10G
149357-25G
SIAL149357-100GEA
6220
CZK
SIAL149357-100G
SIAL149357-10G
SIAL149357-25G
2,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod varu: 339 Bod tání: 202…206 °C Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002460 CAS číslo: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 13,04409 |