2,4-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
beta-Resorcylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
D109401-100G
D109401-500G
D109401-5G
SIALD109401-100GEA
1330
CZK
SIALD109401-100G
SIALD109401-500G
SIALD109401-5G
2,4-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ Bod varu: 390 °C (1013 hPa) Bod tání: 218…220 °C Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002451 CAS číslo: 89-86-1 EINECS: 201-946-9 Merck Index: 12,08325 |