Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3007-500G
S3007-5KG
SIALS3007-500GEA
3820
CZK
SIALS3007-500G
SIALS3007-5KG
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Salicylát sodný
Vzorec:
HOC₆H₄COONa Bod tání: 200 °C Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS číslo: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...