Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2679-100G
S2679-1KG
S2679-500G
SIALS2679-100GEA
1840
CZK
SIALS2679-100G
SIALS2679-1KG
SIALS2679-500G
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Salicylát sodný
Vzorec:
HOC₆H₄COONa Bod tání: 200 °C Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS číslo: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |