Tisk…
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
71945-250G 71945-1KG
SIAL71945-250GEA 2510 CZK
SIAL71945-250G SIAL71945-1KG
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
MW: 160.1
Bod tání: 200
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819