Tisk…
Salicylát sodný ≥99.5%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
28068.296EA 3950 CZK
28068.296 28068.460
Salicylát sodný ≥99.5%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Bod tání: 200 °C
Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %