Tisk…
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
31493-1KG 31493-250G
SIAL31493-1KGEA 5580 CZK
SIAL31493-1KG SIAL31493-250G
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Bod tání: 200 °C
Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819