Tisk…
Salicylát sodný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 4330 CZK
A17056.0B A17056.30
Salicylát sodný ≥99%
Salicylát sodný
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Bod tání: >300 °C
Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 14,8332