Tisk…
Salicylát sodný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
220980010 220982500 220980025 220980500
ACRO220980010EA 5230 CZK
ACRO220980010 ACRO220982500 ACRO220980025 ACRO220980500
Salicylát sodný 99+%
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
MW: 160.1
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤600 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm