Tisk…
Kyselina 4-hydroxybenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H20059-100G H20059-1KG H20059-500G
SIALH20059-100GEA 777 CZK
SIALH20059-100G SIALH20059-1KG SIALH20059-500G
Kyselina 4-hydroxybenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…211 °C
Hustota: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002547
CAS číslo: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837