3-Hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
m-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H20008-100G
H20008-500G
H20008-5G
SIALH20008-100GEA
1460
CZK
SIALH20008-100G
SIALH20008-500G
SIALH20008-5G
3-Hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₃ Bod varu: 346 °C (1013 hPa) Bod tání: 199 °C Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002506 CAS číslo: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |