Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W398500-10KG-K
W398500-25KG-K
SIALW398500-10KG-KEA
12190
CZK
SIALW398500-10KG-K
SIALW398500-25KG-K
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec:
(HO)C₆H₄CO₂H Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 157…159 °C Hustota: 1,443 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS číslo: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |