Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
105910-500G
105910-3KG
SIAL105910-500GEA
1490
CZK
SIAL105910-500G
SIAL105910-3KG
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec:
(HO)C₆H₄CO₂H Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 157…159 °C Hustota: 1,443 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS číslo: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...