Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T69000-100G T69000-5G
SIALT69000-100GEA 1170 CZK
SIALT69000-100G SIALT69000-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod varu: 376 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168…170 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002501
CAS číslo: 118-41-2
EINECS: 204-248-2