2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19324.09
A19324.18
A19324.09EA
903
CZK
A19324.09
A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 490-64-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD00002435
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₅ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 143…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002435 CAS číslo: 490-64-2 EINECS: 207-715-9 |