Tisk…
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 41290 CZK
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Syringic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18
Bod varu: 351
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002552
CAS číslo: 530-57-4
EINECS: 208-486-8