Tisk…
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20489.03 B20489.06 B20489.14 AB126382.0025
B20489.03EA 1170 CZK
B20489.03 B20489.06 B20489.14 ABCRAB126382.0025
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2651-55-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00276591
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276591
CAS číslo: 2651-55-0