2,3-Dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D131407-25G
D131407-5G
SIALD131407-25GEA
2510
CZK
SIALD131407-25G
SIALD131407-5G
2,3-Dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 Bod varu: 314 Bod tání: 121…124 °C Hustota: 1.387 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002432 CAS číslo: 1521-38-6 EINECS: 216-188-4 |