Tisk…
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W394505-10KG W394505-1KG W394505-25KG W394505-SAMPLE
SIALW394505-10KGEA 32260 CZK
SIALW394505-10KG SIALW394505-1KG SIALW394505-25KG SIALW394505-SAMPLE
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 275
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002542
CAS číslo: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669