Tisk…
p-Anisic acid, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
42183-1G 42183-250MG
42183-1GEA 1810 CZK
42183-1G 42183-250MG
p-Anisic acid, Supelco®
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002542
CAS číslo: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&vid=9b7bdd4267b55ea869bfb287897a74baf963fb9b&prid=web&clid=SAPDAM