Tisk…
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
117390-100G 117390-5G
SIAL117390-100GEA 986 CZK
SIAL117390-100G SIAL117390-5G
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 275
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002542
CAS číslo: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669