4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14351.09
A14351.18
A14351.30
A14351.09EA
1350
CZK
A14351.09
A14351.18
A14351.30
4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
4-Isopropoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 13205-46-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00044318
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Bod varu: 305 °C (1013 hPa) Bod tání: 163…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044318 CAS číslo: 13205-46-4 EINECS: 236-169-4 |