Tisk…
m-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
117714-100G 117714-25G
SIAL117714-100GEA 1970 CZK
SIAL117714-100G SIAL117714-25G
m-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
m-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…106 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002499
CAS číslo: 586-38-9
EINECS: 209-574-9