Tisk…
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
121258-100G 121258-500G
SIAL121258-100GEA 1310 CZK
SIAL121258-100G SIAL121258-500G
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
Bod tání: 204…208 °C
Hustota: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007253
CAS číslo: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304