Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
228575-100G 228575-25G
SIAL228575-100GEA 4440 CZK
SIAL228575-100G SIAL228575-25G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007119
CAS číslo: 616-82-0
EINECS: 210-494-1