Tisk…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
H48409-100G H48409-25G
SIALH48409-100GEA 9690 CZK
SIALH48409-100G SIALH48409-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Bod tání: 234…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007110
CAS číslo: 619-14-7
EINECS: 210-580-9