4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329231-100G
329231-25G
329231-5G
SIAL329231-100GEA
7760
CZK
SIAL329231-100G
SIAL329231-25G
SIAL329231-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₆ MW: 227,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014697 CAS číslo: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |