4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
2340
CZK
L08510.14
L08510.22
L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Vzorec:
C₉H₉NO₆ MW: 227.17 Bod tání: 192…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014697 CAS číslo: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |