Tisk…
2-Nitro-m-anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M17802-10G M17802-25G
SIALM17802-10GEA 6220 CZK
SIALM17802-10G SIALM17802-25G
2-Nitro-m-anisic acid, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007143
CAS číslo: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5