2-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127698-100G
127698-5G
SIAL127698-100GEA
2570
CZK
SIAL127698-100G
SIAL127698-5G
2-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Bod tání: 146…148 °C Hustota: 1,575 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007137 CAS číslo: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)