Tisk…
N-phenylanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 780 CZK
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
N-phenylanthranilic acid 98%
N-phenylanthranilic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002421
CAS číslo: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %