Tisk…
4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
119695-10G 119695-50G
SIAL119695-10GEA 1990 CZK
SIAL119695-10G SIAL119695-50G
4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 159 °C
MDL Number: MFCD00002535
CAS číslo: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7