Tisk…
Kyselina 3,5-diaminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12805-100G D12805-1KG
SIALD12805-100GEA 1620 CZK
SIALD12805-100G SIALD12805-1KG
Kyselina 3,5-diaminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 546 °C (1013 hPa)
Bod tání: 239…242 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007807
CAS číslo: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997