Tisk…
3,4-Diaminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12600-100G D12600-25G D12600-5G
SIALD12600-100GEA 5280 CZK
SIALD12600-100G SIALD12600-25G SIALD12600-5G
3,4-Diaminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 211 °C
Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007726
CAS číslo: 619-05-6
EINECS: 210-577-2