4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
339598-25G
339598-5G
SIAL339598-25GEA
4700
CZK
SIAL339598-25G
SIAL339598-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017094 CAS číslo: 2374-03-0 |