Tisk…
Kyselina 4-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A79604-100G A79604-5G
SIALA79604-100GEA 1720 CZK
SIALA79604-100G SIALA79604-5G
Kyselina 4-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-aminosalicylová
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007789
CAS číslo: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476