Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A79809-5G
A79809-100G
SIALA79809-5GEA
1010
CZK
SIALA79809-5G
SIALA79809-100G
Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-aminosalicylová
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 280 °C Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007877 CAS číslo: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Merck Index: 12,05964 |