Kyselina 5-aminosalicylová
Dodavatel: Cayman Chemical
70265-10
70265-25
70265-50
CAYM70265-10EA
675
CZK
CAYM70265-10
CAYM70265-25
CAYM70265-50
Kyselina 5-aminosalicylová
Kyselina 5-aminosalicylová
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 280 °C Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007877 CAS číslo: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Merck Index: 12,05964 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...