Tisk…
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
289647-25G 289647-5G
SIAL289647-25GEA 2470 CZK
SIAL289647-25G SIAL289647-5G
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007697
CAS číslo: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2