Tisk…
3-Aminosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
255300-500MG 255300-100MG
SIAL255300-500MGEA 11610 CZK
SIAL255300-500MG SIAL255300-100MG
3-Aminosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Aminosalicylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 347
Bod tání: 290
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010299
CAS číslo: 570-23-0
EINECS: 209-328-0